Learn More
Isocyanate de N-Propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691971
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
110-78-1
C4H7NO
85.11
MFCD00002045
OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
propyl isocyanate, propane, 1-isocyanato, n-propyl isocyanate, 1-propyl isocyanate, propylisocyanate, isocyanic acid, propyl ester, m-propyl isocyanate, isocyanic acid propyl ester, 1-propylisocyanate, 1-isocyanato-propane
61033
1-isocyanatopropane
CCCN=C=O
110-78-1
C4H7NO
85.11
MFCD00002045
OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
propyl isocyanate, propane, 1-isocyanato, n-propyl isocyanate, 1-propyl isocyanate, propylisocyanate, isocyanic acid, propyl ester, m-propyl isocyanate, isocyanic acid propyl ester, 1-propylisocyanate, 1-isocyanato-propane
61033
1-isocyanatopropane
CCCN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Propyl isocyanate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -30.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.8948g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 84.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NCO
Indice de réfraction 1.3940 to 1.3970
Quantité 5 g
Beilstein 04,I,366
Gravité spécifique 0.8948
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts vigorously
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.