Learn More
N1-(4-amino-2-méthylphényl)acétamide, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10g |
Poids de la formule | 164.21 |
Pourcentage de pureté | 90% |