Learn More
N1-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
25g
Spécification
Nom chimique ou matériau | N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Formule linéaire | CF3OC6H4NHCH3 |
Quantité | 25g |
Poids de la formule | 191.15 |
Pourcentage de pureté | 95% |