Learn More
Honeywell™ Respirateur N7700 à demi masque et double filtre
Code produit 12982405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12982405 S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12982405 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur N65770031
Expédition estimée: 25-11-2026
Les demi-masques à double filtre haute performance N7700 sont légers et présentent une conception ergonomique à profil abaissé pour un bon ajustement et un confort d’utilisation. Le bandeau et la pièce de support uniques facilitent l’ajustement. Le joint retourné profilé offre une excellente étanchéité faciale pour un confort optimal.
  • EPI catégorie III
  • EN 140, certification CE 250 - 7700 Respir - décembre 2007
  • Masque 100 % silicone, hypoallergénique pour plus de confort
  • Harnais unique à quatre points avec sangle de cou - facile à utiliser grâce à sa conception ergonomique et son système de suspension amélioré, il s’adapte parfaitement au-dessus de la tête, pour un niveau élevé de confort
  • Réduction de l’espace sans circulation d’air pour éviter d’inhaler à nouveau l’air expiré
  • Facile à démonter et à nettoyer, doté de pièces remplaçables - entretien facile
  • La valve d’expiration supérieure permet d’expirer davantage d’air, améliorant le confort et réduisant la chaleur dans le masque des utilisateurs
  • L’épaisseur variable du joint d’étanchéité s’adapte parfaitement à l’arrête du nez pour un confort et un ajustement renforcés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI Catégorie III, EN 140
Certifications (EN) EN 140
Type de connexion Filetage Rd40
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Type de filtre Classe 1
Type de produit Demi-masque respiratoire
Dimensions S
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau du masque 100 % silicone
À utiliser avec (application) Laboratoires, industrie pharmaceutique - exposition à des aérosols contenant des bactéries ou des virus, manipulation de poudres, salles blanches, industrie pétrolière et gazière - manipulation de produits chimiques sans risque d’éclaboussures (détection
Sangle de cou Oui
Strap Attachment Type Harnais unique à quatre points avec sangle de cou