Learn More
Honeywell™ Respirateur N7700 à demi masque et double filtre
Description
- EPI catégorie III
- EN 140, certification CE 250 - 7700 Respir - décembre 2007
- Masque 100 % silicone, hypoallergénique pour plus de confort
- Harnais unique à quatre points avec sangle de cou - facile à utiliser grâce à sa conception ergonomique et son système de suspension amélioré, il s’adapte parfaitement au-dessus de la tête, pour un niveau élevé de confort
- Réduction de l’espace sans circulation d’air pour éviter d’inhaler à nouveau l’air expiré
- Facile à démonter et à nettoyer, doté de pièces remplaçables - entretien facile
- La valve d’expiration supérieure permet d’expirer davantage d’air, améliorant le confort et réduisant la chaleur dans le masque des utilisateurs
- L’épaisseur variable du joint d’étanchéité s’adapte parfaitement à l’arrête du nez pour un confort et un ajustement renforcés
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Catégorie III, EN 140 |
| Certifications (EN) | EN 140 |
| Type de connexion | Filetage Rd40 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Classe 1 |
| Type de produit | Demi-masque respiratoire |
| Dimensions | S |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Matériau du masque | 100 % silicone |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?