Learn More
Invitrogen™ NA-XTD™ Influenza Neuraminidase Assay Reagent Set, no plates included
Dosage de chimiluminescence de nouvelle génération pour la cinétique des émissions de lumière à longue durée pour quantifier la résistance des inhibiteurs de la neuraminidase de la grippe. Le kit de dosage de la neuraminidase de la grippe Thermo Scientific NA-XTD permet de quantifier les virus dans des échantillons de milieux
Marque: Invitrogen™ 4457534
1748.00 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.87000kg
Includes: Le kit de dosage de la neuraminidase de la grippe contient le substrat 1000X NA-XTD, le tampon de préparation d’échantillons NA, le tampon de dosage NA-XTD, la solution optimisante NA-XTD et 10 microplaques de détectionLe kit de réactifs de dosage de la neuraminidase de la grippe contient le substrat 1000X NA-XTD, le tampon de préparation d’échantillons NA
Description
- Performances supérieures : amélioration de la cinétique des émissions de lumière à longue durée et flexibilité du temps de lecture
- Haute sensibilité : rapport signal/bruit élevé de dosage, détection de concentrations faibles de virus et large plage dynamique de dosage
- Instruments simples requis : aucun injecteur de réactifs ou luminomètre requis
- Applications multiples : dosages IC50 de l’inhibiteur de la neuraminidase et quantification virale cellulaire
- Méthode de détection : Chimiluminescence
- À utiliser avec l’équipement : Luminomètre (microplaque)
- Forme : Liquide
- Format : Plaque de 96 puits
- Compatibilité à haut débit : Compatible à haut débit
- Lecture : Point final
- Substrat : NA-XTD
- Propriétés du substrat : substrat chimique
- Type de substrat : Substrat de la neuraminidase
- Enzyme cible : Neuraminidase, sialidase
Spécification
Ce kit contient un substrat 1000X NA-XTD™, un tampon de préparation d’échantillons NA, un tampon de dosage NA-XTD™ et une solution optimisante NA-XTD™. Stockez tous les composants entre 2°C et 8°C. | |
Dosage de neuraminidase de grippe | |
Dosage de la neuraminidase | |
Plaque 96 puits | |
NA-XTD™, NovaBright™ | |
NA-XTD™ | |
Substrat de neuraminidase | |
Compatible avec le haut débit |
Chimiluminescence optimisée | |
Luminomètre (à microplaque) | |
Liquide | |
Emballage moins dangereux et durable | |
Glace humide | |
substrat chimique | |
Sialidase, neuraminidase | |
Dosage enzymatique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.