missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NAA16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15736951 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15736951 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15736951 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA559084

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LVEEIKGEIL LKLGRLKEAS EVFKNLIDRN AENWCYYEGL EKALQISTLE ERLQIYEEIS KQHPKAITPR RLPLTLVPGE RF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 84%.

NARG1L may belong to a complex displaying N-terminal acetyltransferase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NAA16
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression NAA16
Numéro d’ordre du gène Q6N069
Alias de gène 1300019C06Rik; N(alpha)-acetyltransferase 16, NatA auxiliary subunit; NAA16; Nalpha acetyltransferase 16; N-alpha-acetyltransferase 16, NatA auxiliary subunit; Narg1l; NARG1-like protein; NAT2; NMDA receptor regulated 1-like protein; NMDA receptor-regulated 1-like protein; NMDA receptor-regulated 1-like protein-like protein
Symboles de gène(s) NAA16
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human NAA16. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97992).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79612
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.