Learn More
Porcelaines Avignon™ Panier en porcelaine rectangulaire
Ajoutez le panier en porcelaine rectangulaire Porcelaines Avignon™ Nacelle à votre verrerie de laboratoire en porcelaine pour un chauffage et un refroidissement efficaces et efficients des mélanges.
95.95€ - 129.00€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Température max. (métrique) | 1200°C |
Hauteur (métrique) | 12mm |
Product Type Specs | Paniers en porcelaine rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11718493
|
Porcelaines Avignon™
11803 |
16mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11728493
|
Porcelaines Avignon™
11804 |
25mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Température maximale : 1200°C
- Forme rectangulaire
- Porcelaine
- Style panier
Spécification
Porcelaine | |
1200°C | |
12mm | |
Paniers en porcelaine rectangulaires |