Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en PVC transparent tressé Nalgene™ 980
Ces tubes en PVC transparent tressé se plient facilement pour une mise en place aisée et permettent une plus étroite compression des raccords à sertir pour un ajustement sûr. Ils sont conçus pour des applications à haute pression.
Marque: Thermo Scientific™ 8005-0070
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.32750kg
Description
Les tubes en PVC transparent tressé Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 se plient facilement pour une mise en place aisée et permettent une plus étroite compression des raccords à sertir pour un ajustement sûr. Conçus pour les applications à haute pression, ces tubes sont plus flexibles que la plupart des tubes en PVC renforcé des concurrents. Fabriqués en matériaux de qualité alimentaire, ces tubes portent un ID et la mention de la pression de fonctionnement pour faciliter l’identification et le renouvellement des commandes.
Caractéristiques :
- Ne transmettent pas de goût, ce qui en fait des produits adaptés à un usage alimentaire
- Dureté (Shore A) de 65.
- Plus flexibles que de nombreux tubes renforcés concurrents
- Parfaitement adaptés à une utilisation avec des acides faibles, des bases faibles et solutions salines
- Déconseillés pour les applications sous vide
- Fabriqués avec de strictes tolérances d’ID
Informations de commande :
En boîte de 50 ′ (15,2 m).
Spécification
Tubulure souple tressée | |
Tressé | |
1/4 po | |
PVC | |
11,11 mm | |
15.24 m | |
2,38 mm | |
Transparent | |
Rayon de courbure de 6 x dia. ext. | |
180°F |
Conforme aux réglementations de la FDA relatives à l’utilisation de denrées alimentaires. | |
Non autoclavable | |
6,35 mm | |
7/16 po | |
50 pi | |
3/32 po | |
50 | |
Duromètre 65(A) | |
276 psig à 73°F (23°C), 138 psig à 125°F (52°C) | |
82°C |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.