Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons ambrés à profil haut en PPCO Nalgene™, avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : non stériles
Identifiez rapidement les échantillons. Ces bouchons filetés à haut profil non cytotoxiques et apyrogènes suppriment les risques liés aux joints toriques pouvant tomber ou contaminer le contenu des tubes.
Marque: Thermo Scientific™ 362825-0117
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Réalisez une identification rapide grâce aux bouchons ambrés à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement.Non cytotoxiques et apyrogènes, ces bouchons n’utilisent pas de joints toriques qui risqueraient de tomber ou de contaminer le contenu des tubes.
- Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
- Le bouchon à vis est fileté
- Les inserts à code couleur fixés de façon permanente sont exempts de métaux lourds toxiques
- Les inserts n’entrent pas en contact avec le contenu du flacon
- Bouchons étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons de micro-conditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Les flacons ambrés non stériles doivent être commandés séparément (réf. Réf. 362805).
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts couleur pour flacons de micro-conditionnement | |
11 mm | |
Non stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Or | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
Bouchon à vis | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Systèmes de fermeture pour bouteille / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) Systèmes de fermeture pour bouteille / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.