Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds à col étroit en PEBD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Emballez, expédiez et stockez une vaste gamme de réactifs à l’aide de flacons Boston ronds à col étroit en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon
Emballez, expédiez et stockez une vaste gamme de réactifs à l’aide de flacons à col étroit en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston ronds avec bouchon en polyéthylène à faible densité naturel.
Caractéristiques principales
  • Durables et translucides
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Étanches† si utilisés avec des bouchons Nalgene
  • Parfaits pour l’analyse des métaux à l’état de traces — le PEBD contient peu de métaux à l’état de traces
Capacité 2 oz, 60 ml
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20 mm
Type de bouchon Oui (conditionné en vrac, non assemblé)
Diamètre (métrique) 37 mm
Hauteur (impériale) 3,34 in
Hauteur (métrique) 85 mm
Distribution par le bouchon Non
Type de produit Flacon rond Boston à col étroit
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 200 ml (2 oz)
Couleur Naturel
Description Flacon Boston rond à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stériles
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.