Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds en PEHD ambré opaque à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Réduit la transmission de la lumière UV et protège les liquides sensibles à la lumière en utilisant les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston ronds à col étroit en PEHD Ambre opaque avec bouchon. Ces flacons sont parfaits pour les applications d’emballage.
- Bouteilles à col étroit en PEHD ambré opaque avec bouchon en polypropylène ambré opaque
- Les parois uniformes sont résistantes aux fissures ou aux perforations
- Bouchons sans revêtement inclus
- Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
- Conformes aux normes USP relatives aux récipients résistants à la lumière
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Capacité | 32 oz, 1000 ml |
Joint de fermeture | Sans joint |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 38-430 mm |
Type de bouchon | Oui (conditionné en vrac, non assemblé) |
Diamètre (métrique) | 91 mm |
Hauteur (impériale) | 8,5 in |
Hauteur (métrique) | 216 mm |
Distribution par le bouchon | Non |
Type de produit | Flacon rond Boston à col étroit |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.