Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Stockez, mélangez et distribuez les réactifs dans les cuves en polypropylène à dessus bombé Nalgene™ Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 2650-0055
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 7.20000kg
Code produit. 10469970
  • 1670.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Stockez, mélangez et distribuez des réactifs dans des cuves en polypropylène à dessus bombé Thermo Scientific™ Nalgene™, conçues pour être utilisées comme systèmes de confinement fermé. Proposés en contenants allant de 75 à 380 L, les réservoirs présentent une ouverture de col de 150 mm munie d’un joint pour une fermeture étanche.
Caractéristiques :
  • Les réservoirs peuvent être équipés de robinets
  • Les réservoirs et bouchons autoclavables sont en polypropylène
Compatibles avec :
Compatibles avec le bouchon de réservoir à dessus bombé avec ensemble de support de mélangeur (réf. 2651-0200), mélangeur vertical BioTech (réf. 2653-0010 et 2653-0020) et ensembles inférieurs pour mélangeurs BioTech ( 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 & 2654-0100).
Spécification
Spécification
22 in
Conformes au régl. 177,1520 de la FDA et à la norme USP classe VI
Polypropylène
210 L
100,3 cm
Réservoir avec bouchon hermétique
56 cm
55 gal
39,5 in
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.