Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Nalgene™ pour flacons compte-gouttes : conditionnés en vrac
Description
Commander des bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons compte-gouttes pour compléter le système de flacons compte-gouttes Nalgene. Les bouchons s’adaptent aux flacons compte-gouttes 312750 et 312751 sont disponibles en plusieurs couleurs pour aider à identifier les réactifs.
- PP
- Disponible dans différentes couleurs
Informations de commande :
Les bouchons compte-gouttes sont conditionnés en vrac, 2000 / boîte. Commander le bec de contrôle de distribution des gouttes Nalgene Nos 312758, 31259) et flacons de compte-gouttes (réf. réf. 312750, 312751) séparément.
Spécification
Couleur | Jaune |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 2000 |
Nb par paquet | 2000 |
Type | Bouchon |
Finition de col | 15-415 |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les bouchons pour flacons compte-gouttes répondent à la norme 21CFR177,1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. |
Closure Included | Oui |
Matériau du bouchon | PP |
À utiliser avec (équipement) | Flacons compte-gouttes 312750 et 312751. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.