Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons en PP coloré Nalgene™ : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Éliminez les déversements grâce aux bouchons en PP colorés monoblocs Thermo Scientific™ Nalgene™, qui s’ajustent aux flacons de 4 ml à col étroit Nalgene.
Évitez les déversements grâce aux bouchons en polypropylène de couleur Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces bouchons monoblocs sans revêtement s’adaptent aux flacons de 4 ml à col étroit Nalgene™. Ils disposent d’une bague d’étanchéité entièrement moulée et d’un bouchon moleté bien défini qui facilite la préhension et la fermeture.
Caractéristiques :
  • Étanchéité garantie† lorsqu’ils sont associés aux flacons Nalgene à col étroit.
  • Réduisent le risque de contamination croisée
  • Protègent le contenu contre les rayons UV lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques
  • Disponibles en blanc opaque, ambré, vert, rouge et bleu pour le codage couleur
Informations de commande :
Boîte de 2 000.
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 13-415 mm
Diamètre (métrique) 16 mm (extérieur)
À utiliser avec (équipement) Flacons à col étroit Nalgene de 4 ml
Hauteur (impériale) 0,315 in
Hauteur (métrique) 8 mm
Type de produit Bouchon
Couleur Rouge
Description Bouchons colorés Nalgene
Hauteur (métrique) avec bouchon 8 mm
Matériau En PP
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Conditionnement En vrac
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les bouchons sont conformes aux normes CFR 21 177.1520 de la FDA relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. Conformes aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque :
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes