Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons-pression Nalgene™ pour tubes à centrifuger en plastique
Les bouchons-pression Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et comportent une languette facilitant leur retrait.
35.80€ - 57.35€
Spécification
Type de produit | Bouchon pour tubes à centrifuger |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Description | Conçu pour être compatible avec les tubes à centrifuger Nalgene ronds et coniques |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 20 |
Alert:
L'étanchéité aux liquides peut être compromise lors de la centrifugation à grande vitesse.
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10110481
|
Thermo Scientific™
DS3111-0016 |
Tube d’un dia. ext. de 16 mm |
35.80€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10292651
|
Thermo Scientific™
DS3111-0017 |
Tube d’un dia. ext. de 17 mm |
38.80€
20 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10374351
|
Thermo Scientific™
DS3111-0018 |
Tube d’un dia. ext. de 18 mm |
44.50€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10728181
|
Thermo Scientific™
DS3111-0025 |
Tube d’un dia. ext. de 25 mm |
46.35€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10564441
|
Thermo Scientific™
DS3111-0029 |
Tube d’un dia. ext. de 29 mm |
57.35€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10334451
|
Thermo Scientific™
DS3111-0030 |
Tube d’un dia. ext. de 30 mm |
46.45€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10160571
|
Thermo Scientific™
DS3111-0032 |
Tube d’un dia. ext. de 32 mm |
50.30€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bouchons-pression Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et comportent une languette facilitant leur retrait.
Les tailles des bouchons en polypropylène sont étudiées pour les tubes à centrifuger ouverts.
DS3111-0030 s’adapte aux tubes à centrifuger sans lèvre de 50 ml uniquement.
Garantie: 90 jours
Specifications
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
Conçu pour être compatible avec les tubes à centrifuger Nalgene ronds et coniques | |
20 | |
Nalgene™ |
Autoclavables | |
PP | |
20 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.