Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : non stériles, ensemble de plateaux
Catalog Number 10252913
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Réalisez de nombreuses applications à faible volume grâce à ces flacons de diagnostic sûrs et étanches, idéaux pour une utilisation dans les kits de tests, le stockage d’échantillons et l’expédition de réactifs.
Effectuer de nombreuses applications de petit volume avec des flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, sûrs et étanches†. Ces flacons sont parfaits pour une utilisation dans les kits de test, le stockage d’échantillons et l’expédition de petits volumes et de réactifs précieux. Ils sont conditionnés dans des plateaux rigides pour faciliter la manipulation.
Flacons en PEHD naturel :
  • Non stériles
  • Translucides
  • Bouchon en polypropylène (PP) naturel pour une excellente résistance aux produits chimiques
  • Parois durables et uniformes résistantes aux coupures et perforations
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux sous film plastique thermorétracté. Les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 0.25 oz, 8 ml
Diamètre (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 1,77 in
Hauteur (métrique) 45 mm
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 0,98 in
Type de produit Flacon de diagnostic
Capacité (métrique) 8 ml
Capacité (impériale) 200 ml (0.25 oz)
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1500
Nb par paquet 150
Stérilité Non stérile
Finition de col 20-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.