Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : non stériles, ensemble de plateaux
Réalisez de nombreuses applications à faible volume grâce à ces flacons de diagnostic sûrs et étanches, idéaux pour une utilisation dans les kits de tests, le stockage d’échantillons et l’expédition de réactifs.
1195.00€ - 1390.00€
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Finition de col Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Finition de col Prix Quantité et disponibilité  
10562425
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
322002-9125
4 ml 13-415 mm
1195.00€
1328 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10252913
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
322002-9025
8 ml 20-415 mm
1335.00€
1500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10019022
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
322002-9050
15 ml 20-415 mm
1390.00€
1500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Effectuer de nombreuses applications de petit volume avec des flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, sûrs et étanches†. Ces flacons sont parfaits pour une utilisation dans les kits de test, le stockage d’échantillons et l’expédition de petits volumes et de réactifs précieux. Ils sont conditionnés dans des plateaux rigides pour faciliter la manipulation.
Flacons en PEHD naturel :
  • Non stériles
  • Translucides
  • Bouchon en polypropylène (PP) naturel pour une excellente résistance aux produits chimiques
  • Parois durables et uniformes résistantes aux coupures et perforations
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux sous film plastique thermorétracté. Les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Garantie: 90 jours
FDS
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.