Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Stockez des échantillons et expédiez de petits volumes de réactifs précieux et d’échantillons de diagnostic photosensibles dans les flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ sans bouchon.
Stockez des échantillons et expédiez de petits volumes de réactifs précieux et d’échantillons de diagnostic photosensibles dans les flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ sans bouchon. Sûrs et étanches†, ces flacons peuvent également être utilisés dans des kits de test et de nombreuses autres applications de petit volume. Les flacons sont en polyéthylène haute densité blanc opaque et sont conditionnés sans bouchons. Ils peuvent être appariés avec des bouchons de différentes couleurs (réf. catalogue série 362150).
Caractéristiques :
  • Non stériles
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
  • Étanches† lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon Nalgene (à commander séparément)
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons. 2 000 par carton. Commandez les bouchons colorés séparément (Réf. Réf. 362150). 
Capacité 0.5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 200 ml (0.5 oz)
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Stérilité Non stérile
Type Flacon de diagnostic
Finition de col 20-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Diamètre (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 2,28 in
Hauteur (métrique) 58 mm
Bouche Étroit
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 0,98 in
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.