Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil haut en PEHD Nalgene™ à codes couleur pour flacons de micro-conditionnement : non stériles, violets
Réalisez une identification rapide grâce à ces bouchons à profil haut à codes couleur. Disponibles en différentes couleurs, ces bouchons ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu du récipient.
Marque:  Thermo Scientific™ 362830-0118
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.54900kg
Code produit. 10028822
  • 283.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 14-06-2022
Description
Réalisez une identification rapide grâce aux bouchons à profil haut en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ à codes couleur pour flacons de micro-conditionnement, proposés dans une variété de couleurs. Ces bouchons ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu. Les inserts à code couleur sont exempts de métaux lourds toxiques et ne sont pas en contact avec le contenu du flacon. Les flacons et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion.
Caractéristiques :
  • PE haute densité
  • Bouchon à vis fileté
  • Non cytotoxique, apyrogène
  • non stériles
  • Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1000 par boîte. Commandez les flacons non stériles séparément (n° de cat. N° 362800, 362805). 
Spécification
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement
11 mm
Non stérile
500
À vis
Bouchon à vis
ISO 13485:2016
11 mm
Violet
PEHD
1000
Nalgene™
PEHD
500 sachets, 1 000 boîtes
Bouchon
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.