Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil haut en PEHD Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac
Identifiez vos flacons plus rapidement grâce à ces bouchons à code couleur. Disponibles en différentes couleurs, ces bouchons ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu du récipient.
Marque: Thermo Scientific™ 342830-5110
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
Réalisez une identification rapide grâce aux bouchons à profil haut en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec codes de couleur pour flacons de micro-conditionnement.Ces bouchons n’ont pas de joint torique qui risque de tomber ou de contaminer le contenu. Ils sont exempts de métaux lourds toxiques.Leurs inserts de couleur attachés en permanence n’entrent pas en contact avec le contenu du flacon.Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble sous pression à 7,5 psig.
Caractéristiques :
- Stérile à 10-6 SAL
- Non cytotoxique, apyrogène
- Sans Rnase ni DNase
- Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les flacons stérilisés par rayonnement électronique séparément Réf. 342810).
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts couleur pour flacons de micro-conditionnement | |
11 mm | |
Stérile | |
500 | |
HDPE | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Marron clair | |
HDPE | |
1000 | |
Nalgene | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Systèmes de fermeture pour bouteille / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) Systèmes de fermeture pour bouteille / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.