Learn More
Thermo Scientific™ Flacons LDPE avec anses de transport Nalgene™
Click to view available options
Capacité (métrique):
2L
4L
8L
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Les flacons LDPE avec anse de transport Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au stockage de substances chimiques et d’étalons, à la collecte et au stockage d’eau distillée.
Les flacons LDPE avec anse de transport Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au stockage de substances chimiques et d’étalons, à la collecte et au stockage d’eau distillée.
Ces flacons présentent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Caractéristiques :
  • L’excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools en fait des flacons polyvalents
  • Peuvent être utilisés dans le congélateur à 100-°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les modèles de 4 et 8 l fournissent une anse intégrée sur des tailles plus importantes pour la fixation d’une étiquette d’identification
  • La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
Inclut :
Bouchons vissant étanches† en polypropylène
Remarque :
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
Capacité 2 gal, 8 L
Capacité (métrique) 8L
Capacité (impériale) 2 gal .
Couleur Naturel, translucide
Description Grand flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 37mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Type Grand flacon à col étroit
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 53B
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Liner Sans joint
Closure Included Oui
Taille du bouchon 53 B
Matériau du bouchon polypropylène (PP)
Diamètre (métrique) 193mm
Hauteur (impériale) 9,8 po
Hauteur (métrique) 409mm
Bouche Étroit
Forme Rond
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.