Learn More
Thermo Scientific™ Top-filtre FastCap™ pour flacon à grand volume Nalgene avec membrane en PES de 0,2 μm
Filtrez jusqu’à 5 L de liquide grâce à ce top-filtre pour flacon à grand volume. Placez-le sur un flacon à col étroit, appliquez le vide et démarrez le processus de filtrage.
Marque: Thermo Scientific™ 298-9020
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
Filtrez jusqu’à 5 litres de liquide avec les top-filtres FastCap™ pour flacon à grand volume Thermo Scientific™ Nalgene™ avec membrane en PES de 0,2 μm. Il suffit de le placer sur un flacon à col étroit, d’appliquer le vide et de démarrer le processus de filtrage.
- Structure en polystyrène bleu
- Membrane en PES pour un débit et un rendement élevés
- Compatible avec des cols de flacons jusqu’à 53 mm de diamètre
Spécification
Membrane en PES ; porosité de 0,2 μm ; diamètre de 90 mm ; compatible avec des cols de flacons jusqu’à 53 mm de diamètre | |
PS | |
0,2 μm | |
Jusqu’à 53 mm | |
10 | |
5 L | |
90 mm |
Membrane | |
PES | |
Stérile | |
10 | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
90 mm |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. MISE EN GARDE : Utiliser uniquement des bouteilles stériles conçues pour une utilisation sous vide. Toujours utiliser une protection pendant le processus de vide.