Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes économiques en PEBD Nalgene™
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Le tube d’aspiration et le bouchon parfaitement ajustés des pissettes en PEBD économiques Thermo Scientific™ Nalgene™ préviennent toute séparation pendant le jet.
Le tube d’aspiration et le bouchon parfaitement ajustés des pissettes en PEBD économiques Thermo Scientific™ Nalgene™ préviennent toute séparation pendant le jet. Ces flacons en polyéthylène basse densité sont conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. Raccourcissez l’extrémité pour augmenter le débit.
Caractéristiques :
  • Bouchon / tige à vis en polypropylène avec tube d’aspiration en PPCO
  • Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
  • Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Translucide
Comprend Tube à tige et d’aspiration
Matériau LDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 6
Type Pissette économique
Closure Included Oui
Taille du bouchon 24 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Vis
Diamètre (métrique) 50,3 mm
Graduated Non
Hauteur (impériale) 5,8 po
Hauteur (métrique) 147 mm
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.