Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à faible taux de particules / de métaux Nalgene™ avec bouchon
Catalog Number p-4521879
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Remplissez et versez des liquides avec précision grâce aux flacons en PEBD à faible taux de particules / de métaux Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
Versez et remplissez avec précision les flacons en PEBD à faible taux de particules / de métaux Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, dotés d’un col étroit. Ces flacons en polyéthylène à basse densité incluent une certification pour contenir moins de 20 particules par ml à 0,3 microns ou plus.
Caractéristiques :
  • Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools
  • Translucides
  • Étanchéité garantie†
Métaux certifiés aux niveaux de microlitre (ppb) <0.20Hg, <0.5 Be, <1.0 As, Cd, Pb, <2.0 Sb, Se, <5.0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <50 Mg, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Chaque flacon est conditionné dans un emballage double sous des hottes à flux laminaire de classe 10 à l’intérieur d’une salle blanche de classe 100. Excellents pour le stockage de réactifs et d’étalons pour l’ICP-MS. Le produit comprend un certificat de qualité qui garantit que le produit a été testé et accepté conformément aux spécifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4 oz., 125 ml
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 24 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 50 mm
Hauteur (impériale) 3,97 in
Hauteur (métrique) 101 mm
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 1,98 in
Type de produit Flacon à faible taux de particules / de métaux
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à faible taux de particules / de métaux
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 72
Nb par paquet 1
Stérilité Non stériles
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Faible taux de particules Oui
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.