Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon, coloris naturel : conditionnés en vrac, 1000 ml
Catalog Number 10282383
365.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21636" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stockez, expédiez et conditionnez les produits chimiques spéciaux, produits de diagnostic, produits biologiques, réactifs, adhésifs et produits pharmaceutiques vétérinaires avec ces flacons en PEHD à col étroit.
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité les réactifs liquides grâce aux flacons de conditionnement en PEHD naturel à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Un choix idéal pour les produits chimiques spécialisés, les diagnostics, les produits biologiques, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires. Les flacons en PEHD moulés par injection présentent une construction en plastique résistant avec une épaisseur et une résistance de paroi uniformes. Bouchons en PP inclus pour l’étanchéité†.
Caractéristiques :
  • Fabriqués à partir de résines de qualité alimentaire haute pureté
  • Recommandé pour le stockage et l’expédition de réactifs liquides.
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4 oz, 125 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 24-415 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Diamètre (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) 104 mm
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 1,99 in
Type de produit Flacon d’emballage
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.