Learn More
Thermo Scientific™ Bouteilles en PETG Nalgene™ Biotainer™
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables.
Marque: Thermo Scientific™ 3110-42
380.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21932" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 6.12000kg
Description
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables grâce aux flacons en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, parfaits pour le stockage de longue durée de matériaux sensibles au pH, tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et prêts à l'emploi, tous les flacons Biotainer sont stérilisés aux rayons gamma au niveau d'assurance stérilité (SAL) de 10–6.
- PETG transparent durable pour garantir l’intégrité des échantillons
- Bouchons avec revêtements en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité†
- Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- Adaptés au stockage dans des conditions allant de -40° à +70°C
Spécification
33.8 oz, 1 l | |
33,8 oz | |
3110-42 | |
1,46 po | |
Stockage prolongé | |
35 | |
Sachet de 5, boîte de 35 | |
USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1520 | |
Oui | |
Carré | |
Carré | |
Noyau en mousse en polyéthylène | |
98 mm |
1 l | |
Transparent | |
3,8 po | |
37 mm | |
PETG | |
5 | |
Stériles | |
Oui | |
Étroit | |
201 mm | |
7,9 in | |
48 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.