Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Nalgene™
Les flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture et pour de nombreuses techniques de culture.
Marque:  Thermo Scientific™ 4103-0250
77.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.30060kg
Code produit. 10652771
  • 91.55€ / 6 pièces
En stock
Description
Les flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture et pour de nombreuses techniques de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
  • Graduations moulées
  • Le modèle en 500 ml constitue un flacon de combustion supérieur pour la microdétermination de la fluorine.
  • Bouche dimensionner pour installer des bouchons de taille standard
  • Autoclavables / Transparents / Gradués
Spécification
Spécification
8 oz
250mL
12
Autoclavables
Oui
Non stérile
Bouchon n° 6
Flacon Erlenmeyer gradué PC 250 ml
PC
6
Non
Étroit
unie
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.