Learn More
Thermo Scientific™ Paniers pour autoclave en polypropylène Nalgene™
Les paniers pour autoclave en polypropylène Thermo Scientific Nalgene maintiennent le matériel de laboratoire pendant l'autoclavage et le nettoyage
31.90€ - 51.55€
Spezifikation
Type de produit | Panier d’autoclavage en polypropylène |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polypropylène |
Forme | Carrées |
Produktcode | Marke | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10676541
|
Thermo Scientific™
6917-0127 |
10.4 cm | 15.6 cm | 10.4 cm |
36.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10257860
|
Thermo Scientific™
6917-0150 |
17.8 cm | 15.6 cm | 17.8 cm |
31.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10481151
|
Thermo Scientific™
6917-0230 |
23.9 cm | 23.3 cm | 23.9 cm |
51.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
Les paniers pour autoclave en polypropylène Thermo Scientific Nalgene maintiennent le matériel de laboratoire pendant l'autoclavage et le nettoyage
Permet une aération et un drainage complets.
- Surface lisse pour ne pas rayer le plastique ou le verre
- Emboîtable pour le stockage
Spezifikation
Panier d’autoclavage en polypropylène | |
Blanc | |
Carrées | |
1 |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
6 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.