Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour bouchons de flacons réutilisables en polysulfone Nalgene™
Associez la commodité d’un filtre pour bouchon de flacon à l’économie d’un produit réutilisable. Vissez fermement le dispositif sur les flacons de milieu de culture en verre à col de 33 ou 45 mm.
Marque: Thermo Scientific™ 710320-0045
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02500kg
Description
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
- Disponibles en 250 et 500 ml
- Le polysulfone est robuste, lavable et autoclavable
- Graduations moulées pour une visualisation rapide du volume d’échantillon
- L’adaptateur de tubulure en polypropylène peut être bourré de coton pour une ventilation stérile durant l’autoclavage
- La plaque-support amovible pour les membranes de stérilisation offre un débit maximum et une cadence optimale
- Ces filtres accueillent des tubulures à vide de 6 à 8 mm (0,25 à 0,3125 in) de diamètre interne
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
Polysulfone | |
Bottletop Filter | |
1.67 in. |
Accepts 6 to 8 mm vacuum tubing | |
Media Bottle (Glass) | |
45 mm | |
500 mL | |
424 mm |