Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil haut en PPCO Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac, verts
Réduisez le risque de contamination du contenu en utilisant les bouchons à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement.
Marque: Thermo Scientific™ 342820-0113
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.56400kg
Description
Réduisez le risque de contamination du contenu en utilisant les bouchons à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement. Les bouchons en PPCO ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ni de contaminer le contenu du récipient (disponibles dans différentes couleurs).
Caractéristiques :
- Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
- Les inserts à code couleur fixés en permanence sont exempts de métaux lourds toxiques et ne sont pas en contact avec le contenu du flacon
- Les bouchons filetés à vis sont stériles à 10-6 SAL, exempts de RNase/DNase et étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons de micro-conditionnement Nalgene.
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Les tubes stériles doivent être commandés séparément N° 342800, 342805).
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement | |
11 mm | |
Stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Orange | |
Copolymère de PP | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Bouchon à vis | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.