Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil bas en PPCO Nalgene™ pour flacons de micro-conditionnement : non stériles, conditionnés en vrac, blancs
Identifiez rapidement les échantillons avec les bouchons à profil bas en PPCO pour flacons de micro-conditionnement Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles en différentes couleurs.
Marque: Thermo Scientific™ 362821-1112
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.39000kg
Description
Identifiez rapidement les échantillons avec les bouchons à profil bas en PPCO pour flacons de micro-conditionnement Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans différentes couleurs. Les bouchons sont moulés en résine de PPCO haute pureté à faible teneur en métal — excellente pour les réactifs de PCR.
Caractéristiques :
- Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
- non stériles
- Non cytotoxiques et apyrogènes
- Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les flacons non stériles séparément (n° de cat. N° 362800, 362805).
Spécification
Bouchons à profil bas pour flacons de micro-conditionnement | |
11 mm | |
Non stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Rose | |
Copolymère de PP | |
1000 | |
Nalgene™ | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.