Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Code produit. p-9078038
9 L, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.51
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
20 L
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10623521
Brand: Thermo Scientific™ DS22130020
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S’utilise avec : Stockez des milieux, des solutions et de l’eau stérile, et est idéal pour une utilisation en chambre froide. ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Noir (translucide)
Stockez des milieux, des solutions et de l’eau stérile dans les bonbonnes rectangulaires en PC Nalgene™ avec bouchon de Thermo Scientific™. Elles présentent un faible encombrement et possèdent une ouverture à col large facilitant le remplissage et le nettoyage et une solide poignée en acier inox. Les bonbonnes offrent une excellente résistance aux impacts et sont idéales pour une utilisation en chambre froide.
Caractéristiques :
  • Graduations moulées par incréments de 1 gallon et 5 L
  • Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†.
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Noir (translucide)
Description Bonbonne Clearboy rectangulaire
À utiliser avec (application) Pour le stockage des milieux, des solutions et de l’eau stérile. Idéal pour une utilisation en chambre froide.
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 360 mm
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 220 mm
Matériau PC
Type de produit Bonbonne rectangulaire
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 153 mm
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1348045 Type de certificatCertificat de conformité Date14/02/2022 Code produitDS2213-0020
Numéro de lot1309341 Type de certificatCertificat de conformité Date13/03/2021 Code produitDS2213-0020
Numéro de lot1288303 Type de certificatCertificat de conformité Date29/06/2020 Code produitDS2213-0020
Numéro de lot1263913 Type de certificatCertificat de conformité Date10/09/2019 Code produitDS2213-0020
Numéro de lot1234659 Type de certificatCertificat de conformité Date17/07/2018 Code produitDS2213-0020
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure >