Learn More
Thermo Scientific™ Unités de filtration réutilisables Nalgene™ Code produit.: 10432941
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Unités de filtration réutilisables Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4524878
250 ml, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.24
Click to view available options
Volume (métrique) du collecteur:
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10432941
Marque: Thermo Scientific™ 3004000
Il en reste undefined
Edge
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Éliminez la nécessité d’un manifold ou d’un flacon à vide en verre cassable. Les porte-filtres réutilisables Nalgene avec réceptacle sont des systèmes complets et écologiques.
Les unités de filtration réutilisables comprennent deux plaques de support de membrane : une plaque transparente en une seule pièce pour les applications de stérilisation et une plaque blanche en deux pièces pour les applications analytiques. Compatible avec des membranes d’un diamètre de 47 ou 50 mm. Deux embouts latéraux permettent un raccordement à une ligne pour le vide. Les adaptateurs pour tubulure sont compatibles avec une tubulure pour le vide d’un D.I. de 1/4 à 5/16 in. (6 à 8 mm). 4 unités par carton.
Caractéristiques
  • Remplace le métal ou le verre cassable - les principaux composants sont constitués de polysulfone durable, transparent et autoclavable
  • À utiliser pour la stérilisation ou l’analyse. Les supports de filtres sont fournis avec des plaques de support pour membrane analytique et stérilisation
  • Conçus pour une utilisation sous vide ou sous pression
  • Chambres graduées pour faciliter l’identification
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PSU
Nb par paquet 1
Volume (métrique) du collecteur 250 ml
Volume (métrique) supérieur 250 ml
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot7461831010 Type de certificatCertificat de conformité Date15/10/2025 Code produit300-4000
Numéro de lot7451624010 Type de certificatCertificat de conformité Date22/04/2025 Code produit300-4000
Numéro de lot7445675010 Type de certificatCertificat de conformité Date19/02/2025 Code produit300-4000
Numéro de lot7449583010 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Code produit300-4000
Numéro de lot7446224010 Type de certificatCertificat de conformité Date22/01/2025 Code produit300-4000
  • Plusieurs fabricants
    Prix réduits sur plus de 3 000 produits
    Code promotionnel: 24118
    Expire2025-11-07
  • Plusieurs fabricants
    Économisez sur les produits essentiels pour les tests et la gestion de l’analyse des eaux usées. Découvrez nos meilleures offres et optimisez vos processus de test.
    Code promotionnel: 24145
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Chaque laboratoire recèle ses propres mystères. Que découvrirez-vous ? Approchez-vous, cherchez ce dont vous avez besoin et découvrez comment la curiosité peut vous permettre de faire des économies incroyables.
    Code promotionnel: 24110
    Expire2025-12-19
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24159
    Expire2025-12-31
    Hot Deal
    *Cette promotion est ouverte aux clients d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et des Pays-Bas uniquement (à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L'offre n'est valable que pour les commandes admissibles reçues par Thermo Fisher Scientific entre le 01.11.2025 et le 31.12.2025 23:59 CEST ou jusqu'à épuisement des stocks de l'offre promotionnelle, selon la première éventualité. Pour bénéficier de la remise, les clients doivent indiquer le code promotionnel spécifié ci-dessus (24159). Il doit être présenté au moment de la commande pour bénéficier de la réduction. Le code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois. La liste des produits éligibles est disponible sur cette page. L'offre est limitée aux produits éligibles. Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle là où elle est interdite, autorisée ou limitée par les lois ou réglementations fédérales, nationales, provinciales ou locales, ou par la politique de l'agence ou de l'institution. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Les articles MBD (Oxoid) ne sont pas éligibles en Irlande et en dehors des pays européens.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Unités de filtration réutilisables Nalgene™ >