Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en T pour tubulure Nalgene™
Optimisez le débit de liquide avec des raccords en T pour tubulure, cannelés, avec tube non effilé, moulés en résine polypropylène et exempts de composants dérivés d’animaux.
Marque: Thermo Scientific™ 6151-0187
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
Optimisez le débit de liquide avec des raccords en T pour tubulure Thermo Scientific™ Nalgene™, cannelés, avec tube non effilé, moulés en résine polypropylène et exempts de composants dérivés d’animaux. Les produits sont conditionnés dans un emballage double pour garantir leur propreté.
- Autoclavable
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Autoclavables | |
3/16 in. | |
1,21 po | |
Diam. interne de la tubulure 3/16 po |
Connecteur de type T | |
PP | |
4,76 mm | |
30,734 mm | |
72 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.