Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Remplissez et distribuez le liquide facilement à partir des flacons en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les parois en polyéthylène haute densité uniformes et naturelles résistent aux fissures et aux perforations, et les flacons offrent une solution de fermeture étanche† lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.
- Flacons en PEHD naturel avec bouchons en PP naturel
- Excellente résistance chimique
- Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
- Large col facilitant le remplissage et la distribution
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 28 mm |
Type de bouchon | À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Diamètre (métrique) | 34 mm |
Hauteur (impériale) | 2,48 in |
Hauteur (métrique) | 63 mm |
Distribution par le bouchon | Non |
Largeur (impériale) | 1,35 in |
Type de produit | Flacon à col large |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.