Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de Nalpha-benzoyl-L-arginine, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776563
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
C15H22N4O3·HCl
MFCD00012579
BAEE
C15H22N4O3·HCl
MFCD00012579
BAEE
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 129°C to 136°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Impuretés individuelles 99.0% min. (TLC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHCOC6H5)CO2C2H5·HCl
Beilstein 09, III, 1232
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique −15.0° to −19.0° (24°C, 589nm) (c=2, water)
Poids de la formule 342.83
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre, cristaux ou granulés