Learn More
Macherey-Nagel™ Tests en tube d’ammonium3 Nanaocolor™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Plage:
0,04-2-30 mg/l de NH4 -N
0,05-3 0,00 mg/l de NH4 */NH3
0,05-3 0,00 mg/l de NH4 */NH3
missing translation for 'unitSize'
1 test
Descrizione
- Détermination photométrique du phosphate
- Base de réaction basée sur des méthodes normalisées approuvées à l’échelle internationale telles que DIN-, EN-, ISO-, EPA- et APHA
- Les tests contiennent des réactifs prédosés précis qui sont directement prêts à l’emploi
- Chaque boîte de test est équipée d’une étiquette à code couleur et peut être identifiée clairement
Specifica
Specifica
| Comprend | 20 tubes à essai Ammonium 3 1 tube Nanofix™ Ammonium 3 R2 1 tube à essai avec valeur à blanc “NULL” |
| Nbre de tests | 20 |
| Plage | 0,04-2-30 mg/l de NH4 -N 0,05-3 0,00 mg/l de NH4 */NH3 |
| Heure du test | 15 min |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NANOCOLOUR ammonium 3
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium nitroprusside, dichloroisocyanuric acid, Na salt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto