Learn More
Macherey-Nagel™ Tests en tube des phosphates 15 totaux et ortho-phosphates Nanocolor™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Nbre de tests:
20 déterminations
Conditionnement:
1 test
Description
- Le molybdate d’ammonium réagit avec les ions orthophosphates pour former de l’acide phosphomolybdique
- Compatibilité avec l’eau de mer
- Pour la détermination du phosphate total, une oxydation acide à 100-120°C doit précéder pour détecter les phosphates poly et organiques
- Détermination photométrique du phosphate
- Base de réaction basée sur des méthodes normalisées approuvées à l’échelle internationale telles que DIN-, EN-, ISO-, EPA- et APHA
- Les tests contiennent des réactifs prédosés précis qui sont directement prêts à l’emploi
- Chaque boîte de test est équipée d’une étiquette à code couleur et peut être identifiée clairement
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 20 déterminations |
| Plage | 0,30 - 1 500 mg/l de P (PO4-P) 1,0 - 45,0 mg/l de PO43- |
| Type | Test en tube 0-80 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NANOCOLOR Orthophosphate et phosphate tot. 15
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium peroxodisulfate, sulfuric acid