Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Nano Durasil-20
184.00€ - 432.00€
Spécification
Matériau | Nano Durasil-20 |
---|---|
Granulométrie | 2 à 10 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10013171
|
Macherey-Nagel™
812010 |
10 x 10 cm |
184.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504922
|
Macherey-Nagel™
812011 |
10 x 20 cm |
432.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Nano Durasil-20 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
2 à 10 μm | |
Plaque TLC | |
∼500 m2/g |