Learn More
Gibco™ NaOH, 1.0 M
Codice prodotto. 17850925
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
20 l
200 l
Concentration:
0.1 M
0.5 M
1.0 M
missing translation for 'unitSize'
200L
20L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17850925
missing translation for 'mfr': Gibco™ A4782601
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing.
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Features of Gibco NaOH solutions include:
  • 0.1 M, 0.5 M, and 1 M concentrations
  • Multi-compendial grade raw materials
  • cGMP manufacturing to 21CFR820
  • 20 L and 200 L ready-to-use single-use bioprocessing containers
Flexibility
Gibco NaOH solutions provide outsourcing efficiencies for customers manufacturing internally but seeking to partially outsource, as well as for customers with batch sizes that do not justify custom ordering and customers already outsourcing to Thermo Fisher Scientific but seeking additional flexibility. They are produced in the most commonly used concentrations and single-use containers.
Applications of Gibco NaOH solutions
  • pH adjustment
  • Facility/equipment sanitization
  • Chromatography column cleaning, sanitization and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Clear
Concentration 0.1 M
pH ≥12 to ≤14
Quantité 20 l
Formule moléculaire NaOH
Conditionnement Bioprocess Container
Synonyme Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
Poids moléculaire (g/mol) 40
Pourcentage de pureté 95 to 100%
Qualité Compendial
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato