Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Colonnes NAP-5
Pour une purification rapide et efficace de l’ADN et des oligonucléotides (> 10-mers) en moins de 15 minutes par écoulement par gravité. Les colonnes Cytiva illustra™ NAP™ sont des colonnes jetables pré-conditionnées avec Sephadex™ G-25 de qualité ADN
Marque:  Cytiva 17-0853-01
157.24 EUR valable jusqu'au 2022-12-31
Utilisez le code promo "16499" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.24660kg
Code produit. 10054394
  • 186.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 05-01-2023
Description
  • Les colonnes jetables pré-conditionnées avec gel de qualité ADN Sephadex™ G-25 fonctionnent uniquement par gravité
  • Disponibles en trois tailles selon le volume d’échantillon : 0,5 ml (NAP-5 ), 1 ml (NAP-10) ou 2,5 ml (NAP-25)
  • Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
Spécification
Spécification
Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides
Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons
NAP-5
20/boîte
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one