Learn More
Gravis Flacons en verre ambré à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
250 ml
1090 ml
Nb par paquet:
14/boîte
195/boîte
216/boîte
60Pack
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- En verre sodocalcique
- Bouchons non inclus
Spécification
Diamètre (métrique) | 98 mm |
Hauteur (métrique) | 217 mm |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 1090 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
Matériau | Verre sodocalcique |
Nb par paquet | 14/boîte |
Bouche | Étroit |