Learn More
Buerkle™ Flacons à col étroit Bio PE
1.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec raccord à vis
- Fabriqués à partir de matières premières renouvelables
- PEBD vert
Spécification
Matériau du bouchon | PEBD |
Diamètre (métrique) | 40 mm |
Hauteur (métrique) | 86 mm |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Couleur | Transparent |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Vert |
Certifications/Conformité | Convient à une utilisation avec des produits alimentaires |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |