Learn More
Nasco Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Marque: Nasco B00992
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.34100kg
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
- Sachets en polyéthylène transparents
- Stérilisés au gaz, documentation disponible
- Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
- Les sachets inscriptibles ont une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse requise après congélation
- Épaisseur, 2,25 à 4 mil
Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Style uni | |
207 mL | |
Transparent | |
0,076 mm | |
3 mil | |
18 cm |
7 oz. | |
Attache de fermeture | |
Polyéthylène | |
500/boîte | |
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 in) | |
9,5 cm |