Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir 20 mm avec septa National pour flacons d’analyse par espace de tête
Minimisez le risque de contamination grâce aux capsules à sertir 20 mm avec septa Thermo Scientific™ National, qui sont rapides et pratiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-37AP
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Minimisez le risque de contamination grâce aux capsules à sertir 20 mm avec septa Thermo Scientific™ National, qui sont rapides et pratiques.
Capsules à sertir de 20 mm avec septa préinstallés pour flacons d’analyse d’espace de tête- Les capsules à septa pré-insérés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Les capsules magnétiques s’utilisent avec les passeurs automatiques de transport magnétiques CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ et d’autres marques
- Les capsules en PTFE/silicone PurePak™ sont emballées dans des jarres en verre pour conserver leur pureté jusqu’au point d’utilisation
- Le SepCap™ en polyéthylène moulé est adapté au stockage à court terme ou aux cas où des accès répétés au flacon sont nécessaires
Spécification
C4020-37AP | |
Aluminum Foil/White High Temp. Silicone | |
Pressure Release | |
Headspace Vials |
Aluminum, Silicone | |
National | |
20mm |