Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour centrifugeuse non stériles de 25 ml
Filtrez des volumes allant jusqu’à 25 ml avec ces filtres en polypropylène de 25 ml pour centrifugation.
222.00€ - 270.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Gamme de produits | Target2 |
Type | Filtre centrifuge |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13476786
|
Thermo Scientific™
F2519-1 |
Acétate de cellulose | 0,22 μm |
222.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12604843
|
Thermo Scientific™
F2519-2 |
Acétate de cellulose | 0,45 μm |
270.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10638815
|
Thermo Scientific™
F2519-3 |
Nylon | 0,22 μm |
227.20€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10139534
|
Thermo Scientific™
F2519-4 |
Nylon | 0,45 μm |
227.20€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10669855
|
Thermo Scientific™
F2519-5 |
PVDF | 0,22 μm |
237.32€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11975693
|
Thermo Scientific™
F2519-6 |
PVDF | 0,45 μm |
237.32€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtrez des volumes allant jusqu’à 25 ml grâce à ces filtres non stériles 25 ml Thermo Scientific™ National pour centrifugation. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec un récepteur conique et peuvent être utilisés avec toutes les centrifugeuses de laboratoire sur paillasse ou sur pieds.
- Force centrifuge maximale de 2 500 x G
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Spécification
Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse | |
Polypropylène | |
Filtre centrifuge |
Non stérile | |
Target2 | |
25 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.