Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons assemblés certifiés National
Les kits de flacons assemblés certifiés Thermo Scientific™ National permettent de s’assurer de façon pratique que les flacons sont conformes à des normes de fabrication très strictes.
66.50€ - 88.30€
Spécification
Matériau | PTFE, Silicone |
---|---|
Matériau du bouchon | Encollé en PTFE / silicone, préfendu |
Type de bouchon | À vis |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonnage à volume limité |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur de bouchon | Matériau du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur de bouchon | Matériau du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11911553
|
Thermo Scientific™
CERT4010-91A |
2 ml | Noir | Encollé en PTFE / silicone | Ambré |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10017504
|
Thermo Scientific™
CERT4015-84-ASM |
4 ml | Gris | Encollé en PTFE / silicone, préfendu | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10149194
|
Thermo Scientific™
CERT4015-87-ASM |
4 ml | Gris | Encollé en PTFE / silicone, préfendu | Ambré |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les kits de flacons assemblés certifiés Thermo Scientific™ National permettent de s’assurer de façon pratique que les flacons sont conformes à des normes de fabrication très strictes.
- Chaque lot fait l’objet de tests complets, notamment des analyses HPLC et GC
- Certificat de conformité inclus dans chaque boîte
- Bouchons fixés pour éviter l’enfoncement des septa
- Verre borosilicaté transparent de type 1 à coefficient de dilatation de 33 ou verre borosilicaté ambré de type 2 à coefficient de dilatation de 51
- Disponibles avec ou sans étiquette d’identification
- Micro-flacons ou inserts fixes pour l’échantillonnage de volumes limités
- Assemblés en boîtes pratiques de 100 flacons et bouchons et septa préattachés
Spécification
PTFE, Silicone | |
Encollé en PTFE / silicone, préfendu | |
À vis | |
Échantillonnage à volume limité |