Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et décapsuleurs électroniques portatifs
Les pinces à sertir et décapsuleurs électroniques portatifs Thermo Scientific assurent un sertissage et un décapsulage rapides et efficaces des flacons.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-555
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 3480 Chem class : 9
Description
Les pinces à sertir et décapsuleurs électroniques portatifs Thermo Scientific assurent un sertissage et un décapsulage rapides et efficaces des flacons.
- Alimentation (7,5 VDC) fournie avec un ensemble d'adaptateurs pour la plupart des prises de courant internationales
- Autonomie de charge suffisante pour des centaines d'opérations de sertissage et de décapsulage
- Utilisation et recharge aisées
Spécification
Batterie de remplacement , 7.2V | |
National |