Learn More
Kautex™ Flacons à large col en PEBD
Conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage. Les flacons à col large Kautex™ sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
Marque: Kautex™ 2000770529
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01900kg
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de flexibilité et de robustesse
- Flacons ronds, couleur translucide naturelle
- Idéals pour la distribution, l’envoi d’échantillons, les adhésifs, le transport et le stockage
- Comprend un bouchon à vis étanche
Spécification
100 ml | |
Rond | |
PEBD | |
Bouchon à vis en PEBD | |
Non | |
Flacon à col large |
Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage | |
Bouchon | |
23,8mm | |
1Chaque | |
93,5 mm | |
Bouchon à vis |